Merck
492779
Sigma-Aldrich
Hydrazine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
Wybierz wielkość
100 MG
4640,00 zł
4640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
4640,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H215N15NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
4640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cl.Cl.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i;;1+1,2+1
Klucz InChI
LIAWOTKNAVAKCX-ZBUXRKNLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mehran Sharifi et al.
Journal of chromatographic science, 58(2), 83-90 (2019-11-12)
A new isotope dilution liquid chromatography/tandem mass spectrometric method was developed for the analysis of potential hydrazine present in tobacco smoke. The sample preparation was performed via an optimized derivatization method using an aqueous buffer:methanol solution of 2-nitrobenzaldehyde (10 g/L) used