Merck
449563
Sigma-Aldrich
Borane diphenylphosphine complex
98%
Synonim(y):
(Diphenylphosphine)trihydroboron
Wybierz wielkość
5 G
1330,00 zł
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1330,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PH·BH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
B.[H]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11P.BH3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H;1H3
Klucz InChI
XUFGOLYVDOBYLK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Nucleophilic addition reactions (anion)
  • Catalytic dehydrogenation in the presence of ruthenium bidentate phosphine compelxes
  • Deprotonation reactions
  • Catalytic coupling with alkynyl bromides
  • Catalyst-free Staudinger ligation for indirect 18F-radiolabeling
  • Preparation of chiral phosphine-phosphite bidentate ligands with biphenyl backbone
  • Reactions with frustrated lewis pair combinations of group 14 triflates and sterically hindered nitrogen bases
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)