674389
Phenylphosphine
ca. 10% weight in hexanes
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.79 (vs air)
ciśnienie pary
760 mmHg ( 160 °C)
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578 (lit.)
tw
160 °C (lit.)
gęstość
0.6912 g/mL at 25 °C
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Pc1ccccc1
InChI
1S/C6H7P/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Klucz InChI
RPGWZZNNEUHDAQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup