Przejdź do
F408
Ferrocene
98%
Synonim(y):
Bis(cyclopentadienyl)iron, Di(cyclopentadienyl)iron
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
130,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe(C5H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
203-039-3
MDL number:
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
bp
249 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
λmax
358 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Application
Ferrocene (dicyclopentadienyliron) can be used:
  • As a scaffold for chiral ligands in asymmetric catalysis.
  • In ferrocene-based electrolytes for dye sensitized solar cells applications.[1]
  • In the synthesis of unsymmetrical ferrocene ligands used as catalysts in cross-coupling, hydrogenation, allylic substitution, hydroformylation and aldol reactions.
  • In the synthesis of two-dimensional hexagonally ordered mesoporous carbon (CMK-5) via chemical vapor deposition method, which is used as a catalyst support in oxidation of methanol.
  • In the synthesis of molecular hybrids of ferrocene and fullerene (Bucky ferrocenes).
  • In the preparation of ferrocenium salt which is used as a mild oxidant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
122459381004225487
assay
98%
assay
98%
assay
95%
assay
99%
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: chromium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
249 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
172-174 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
mp
168-170 °C (lit.)
mp
194 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ferrocene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Liver
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the thermal stability of the product ferrocene (F408) and what is the temperature limit for ferrocene before it decomposes into different elements or chemicals?
    1 answer
    1. Decomposition temperature has not been tested for the product ferrocene (F408). Please refer to the following article for more information; J. Phys. Chem. B 2006, 110, 42, 20973–20977. Publication Date:September 29, 2006. https://doi.org/10.1021/jp0636571