Merck
326208
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
97%
Synonim(y):
(2-Formylphenyl)diphenylphosphine, o-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Wybierz wielkość
1 G
577,00 zł
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
577,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
112-115 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phosphine
ciąg SMILES
O=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15OP/c20-15-16-9-7-8-14-19(16)21(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15H
Klucz InChI
DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Božidar Čobeljić et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 21(2), 145-162 (2015-11-28)
Square-planar azido Ni(II) complex with condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and Girard's T reagent was synthesized and its crystal structure was determined. Cytotoxic activity of the azido complex and previously synthesized isothiocyanato, cyanato and chlorido Ni(II) complexes with this ligand was