Merck
449202
Sigma-Aldrich
Mercury(II) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Mercuric chloride
About This Item
Wzór liniowy:
HgCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
anhydrous
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 236 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
beads
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
277 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kshitiz Tyagi et al.
Nucleic acids research, 43(9), 4701-4712 (2015-04-15)
Maintenance of protein quality control has implications in various processes such as neurodegeneration and ageing. To investigate how environmental insults affect this process, we analysed the proteome of yeast continuously exposed to mild heat stress. In agreement with previous transcriptomics
Michael Gülden et al.
Toxicology, 332, 41-51 (2013-12-03)
In vitro generated data on toxic potencies are generally based on nominal concentrations. However, cellular and extracellular binding and elimination processes may reduce the available free fraction of a compound. Then, nominal effective concentrations do not represent appropriate measures of
Andrés Cruz Hernández et al.
Metallomics : integrated biometal science, 5(4), 398-403 (2013-03-27)
RNA processing is an essential pathway in the regulation of genetic expression in the cell. In this work, Bacillus subtilis was used to understand the effects of mercury on the mechanism of tRNA metabolism. The CVAAS (cold vapor atomic absorption
Susan C Fitzer et al.
Scientific reports, 4, 6218-6218 (2014-08-29)
Ocean acidification is altering the oceanic carbonate saturation state and threatening the survival of marine calcifying organisms. Production of their calcium carbonate exoskeletons is dependent not only on the environmental seawater carbonate chemistry but also the ability to produce biominerals
Masaro Akai et al.
Journal of bacteriology, 194(24), 6828-6836 (2012-10-09)
The moderately halotolerant cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 contains a plasma membrane aquaporin, AqpZ. We previously reported that AqpZ plays a role in glucose metabolism under photomixotrophic growth conditions, suggesting involvement of AqpZ in cytosolic osmolarity homeostasis. To further