ERMCC580
Estuarine sediment (total Hg and methylmercury)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
skład
CH3Hg+, 0.0755 mg/kg ±0.0037 mg/kg by
total Hg, 132 mg/kg ±3 mg/kg by
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
Glass bottle containing ~40 g powder
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMCC580.
ERMCC580.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)