Kluczowe dokumenty
442712
Lithium iron(III) oxide
95%
Synonim(y):
Battery_Electrode_Material_Cathode (Materiał_elektrody_katody)
Wybierz wielkość
767,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
767,00 zł
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 94.78 g/mol
skład
LiFeO2
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
<1 μm
gęstość
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Li+].[O-][Fe]=O
InChI
1S/Fe.Li.2O/q;+1;;-1
Klucz InChI
JXGGISJJMPYXGJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.