Przejdź do
641669
Nickel zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Nickel zinc ferrite, Zinc nickel ferrite, Zinc nickel iron oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NiZnFe4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.46
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% trace metals basis
form
nanopowder
composition
NiZnFe₄O₄
reaction suitability
core: nickel, core: zinc
particle size
<100 nm (BET)
density
2.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni++].[Cu++].[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O.Zn
InChI key
XGKOQBJLEIRRCP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Engi-Mat Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
641650641723633844
description
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
description
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
description
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
description
nanopowder, <100 nm particle size (BET), >99% trace metals basis
particle size
<100 nm (BET)
particle size
<100 nm (BET)
particle size
<100 nm (BET)
particle size
<100 nm (BET)
form
nanopowder
form
nanopowder
form
nanopowder
form
nanopowder
composition
NiZnFe₄O₄
composition
CuZnFe₂O₄
composition
CuFe₂O₄
composition
ZnFe₂O₄
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99% trace metals basis
assay
98.5% trace metals basis
assay
98.5% trace metals basis
assay
>99% trace metals basis
density
2.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12645-50-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)