Merck
435716
Sigma-Aldrich
3-(Trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
Sodium 3-trihydroxysilylpropyl methylphosphonate
Wybierz wielkość
100 ML
250,00 zł
250,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3P(O)(ONa)O(CH2)3Si(OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
250,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
50 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
4 wt. % methyl alcohol
4 wt. % other silane-based salts
5 wt. % sodium methyl methylphosphonate
gęstość
1.252 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].CP([O-])(=O)OCCC[Si](O)(O)O
InChI
1S/C4H13O6PSi.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h7-9H,2-4H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MKAWPVONNWUREJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
3-(Trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt was used for the following syntheses:
  • near-infrared dye-doped nanoparticles (NPs)[1]
  • as single silica source for the fabrication of phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM)[2]
  • Gd/SiO2 nanoparticles[3]
  • mesoporous silica nanoparticles[4]
  • CdSe/ZnS/silica functionalized nanocrystals[5]
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mesoporous silica nanoparticles facilitate delivery of siRNA to shutdown signaling pathways in mammalian cells.
Christopher Hom et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(11), 1185-1190 (2010-05-13)
Chris Daikopoulos et al.
Journal of hazardous materials, 270, 118-126 (2014-02-26)
A phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM) made of 3-(trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt, as the single silica source, has been obtained from its aqueous solution through a xerogel process and mild thermal aging. The method is simple, affording bulk quantities
Robert I Nooney et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 393(4), 1143-1149 (2008-10-11)
There is substantial interest in the development of near-infrared dye-doped nanoparticles (NPs) for a range of applications including immunocytochemistry, immunosorbent assays, flow cytometry, and DNA/protein microarray analysis. The main motivation for this work is the significant increase in NP fluorescence
Preparation and properties of various magnetic nanoparticles.
Drbohlavova J, et al.
Sensors, 9(4), 2352-2362 (2009)
Sławomir Oszwałdowski et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 399(8), 2831-2842 (2011-01-27)
In the present work, CdSe nanocrystals (NCs) synthesized with a trioctylphosphine surface passivation layer were modified using amphiphilic molecules to form a surface bilayer capable of providing stable NCs aqueous solutions. Such modified nanocrystals were used as a test solute