Kluczowe dokumenty
426563
1,3-Propanediol bis(4-aminobenzoate)
powder (Granular), 98%
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder (Granular)
ciężar równoważnikowy
157 Amine
mp
124-127 °C (lit.)
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)OCCCOC(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C17H18N2O4/c18-14-6-2-12(3-7-14)16(20)22-10-1-11-23-17(21)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9H,1,10-11,18-19H2
Klucz InChI
YPACMOORZSDQDQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)