Przejdź do
458147
Poly[trimethylolpropane/di(propylene glycol)-alt-adipic acid/phthalic anhydride], polyol
average Mn ~500
Synonim(y):
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
300,00 zł
Cena katalogowa400,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
eq. wt.
200
mol wt
average Mn ~500
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
viscosity
1,500 cP(25 °C)(lit.)
bp
>250 °C (lit.)
mp
<−25 °C (lit.)
hydroxyl functionality
2.5
hydroxyl value
300 mg KOH/g
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1C(=O)c2c(cccc2)C1=O.O(CC(O)C)CC(O)C.OCC(CO)(CO)CC.OC(=O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H4O3.C6H10O4.2C6H14O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-5(7)3-9-4-6(2)8;1-2-6(3-7,4-8)5-9/h1-4H;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-8H,3-4H2,1-2H3;7-9H,2-5H2,1H3
InChI key
OODDSGCGIVJJFS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
416134416118108189
description
average Mn ~500
description
97%
description
-
description
98%
viscosity
1,500 cP(25 °C)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
-
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
<−25 °C (lit.)
mp
108-111 °C (lit.)
mp
-
mp
160 °C (dec.) (lit.)
hydroxyl value
300 mg KOH/g
hydroxyl value
-
hydroxyl value
-
hydroxyl value
-
eq. wt.
200
eq. wt.
-
eq. wt.
-
eq. wt.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)