Przejdź do
480320
Poly[dimethylsiloxane-co-[3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl]methylsiloxane]
viscosity 75 cSt (lit.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
905,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
905,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.451
Quality Segment
viscosity
75 cSt(lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(O)O.OCCOCCOCCC[Si](O)=O
InChI
1S/C7H16O5Si.C2H8O2Si/c8-2-4-12-6-5-11-3-1-7-13(9)10;1-5(2,3)4/h8-9H,1-7H2;3-4H,1-2H3
InChI key
JCKOMIDYRCKNHN-UHFFFAOYSA-N
Application
Emulsifier and foaming agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
480304378488482374
description
viscosity 75 cSt (lit.)
description
eq. wt. 4,400 Amine
description
viscosity 125 cSt 
description
average Mn ~13,000, methylhydrosiloxane 3-4 mol %
refractive index
n20/D 1.451
refractive index
n20/D 1.4055 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
n20/D 1.405
viscosity
75 cSt(lit.)
viscosity
~90 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
125 cSt
viscosity
~260 cSt(lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the Mw?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, data indicates a molecular weight of approximately 4000 Da.