Przejdź do
436372
4,4′-Diaminodiphenyl sulfide
98%
Synonim(y):
4,4′-Thiodianiline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
641,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S(C6H4NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-370-9
Beilstein/REAXYS Number:
1875513
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
105-107 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
Nc1ccc(Sc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
ICNFHJVPAJKPHW-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4′-Diaminodiphenyl sulfide is a diaminodiphenyl analog. On oral administration to rats, it induces haematological and pathological changes indicative of erythrocyte destruction. It has been reported to generate hydrogen peroxide in erythrocytes in vitro. Enzymatic oxidation of 4,4′-diaminodiphenyl sulfide to their sulfoxide derivatives in guinea pig liver homogenates has been reported.
Application
4,4′-Diaminodiphenyl sulfide may be employed for the fabrication of quantum wires and quantum dots by chemical vapor deposition.
It may be used for the preparation of the following:
  • polypyromellitimides
  • sulfur-containing copolyimides
  • polyamides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D010000032955BP102
Dapsone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D0100000
Dapsone
Dapsone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP102
Dapsone
description
98%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
98%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
105-107 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
crystalline
functional group
thioether
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Diaminodiphenyl sulfide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
139-65-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)