Merck
424919
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H3(OCH3)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
100-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(CC(O)=O)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-15-9-13(10-16(17)18)7-8-14(15)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10-11H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
AYCIHUSEBJLTBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-benzyloksy-3-metoksyfenylooctowy jest aromatycznym kwasem fenylooctowym. Został zsyntetyzowany przez benzylację kwasu 4-hydroksy-3-metoksyfenylooctowego.
Zastosowanie
Kwas 4-benzyloksy-3-metoksyfenylooctowy może być stosowany jako jeden z reagentów w syntezie kwasu 1,2-bis(4-benzyloksy-3-metoksyfenylo)-3-hydroksypropionowego.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of the erythro and threo Forms of 1,2-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-propanediol.
Berndtsson I, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 34(6), 453-455 (1980)