Merck
382051
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde
98%
Synonim(y):
Coniferyl aldehyde
Wybierz wielkość
1 G
423,00 zł
5 G
1580,00 zł
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
423,00 zł
5 G
1580,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
bp
175 °C/5 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\C=O)ccc1O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-7,12H,1H3/b3-2+
Klucz InChI
DKZBBWMURDFHNE-NSCUHMNNSA-N
Opis ogólny
4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde is an isoflavonoid. It has been isolated from the insecticidally active hot dichloromethane extract of heartwood of Gliricidia sepium,[1] seed kernels of Melia azedarach L[2] and barks of Cinnamomum cebuense.[3]
Zastosowanie
4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde is suitable for use in a study to investigate the antioxidant and antiradical activities of ferulates using a β-carotene-linoleate model system and a DPPH radical scavenging assay, respectively.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Isoflavonoids and a pterocarpan from< i> Gliricidia sepium</i>.
Herath HMTB, et al.
Phytochemistry, 47(1), 117-119 (1998)
Antioxidant and antiradical activity of ferulates.
Karamac M, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 23(2), 469-475 (2005)
M Lisa Manier et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 22(8), 1409-1419 (2011-09-29)
Isoniazid (INH) is an important component of front-line anti-tuberculosis therapy with good serum pharmacokinetics but unknown ability to penetrate tuberculous lesions. However, endogenous background interferences hinder our ability to directly analyze INH in tissues. Chemical derivatization has been successfully used
María C Carpinella et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(8), 2922-2927 (2005-04-14)
In the continuous search for antifungal compounds from plants, the hydroxycoumarin scopoletin (1) was isolated from seed kernels of Melia azedarach L. from which three other compounds, vanillin (2), 4-hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde (3), and (+/-) pinoresinol (4), have also been isolated. Guided
Seikwan Oh et al.
Archives of pharmacal research, 29(6), 469-475 (2006-07-13)
A series of yakuchinone B 1f and its analogs 1a-e was synthesized and evaluated for free radical scavenging, suppression of LPS-induced NO generation, cytotoxicity and anti-excitotoxicity in vitro. Compound 1c exhibited potent anti-excitotoxicity, while all compounds 1a-f showed considerable effects
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?