Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 142,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-613-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
199-201 °C (lit.)
functional group
amide, nitro
SMILES string
NC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,(H2,8,10)
InChI key
ZESWUEBPRPGMTP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description technical grade, 90% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 90% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form liquid |
| mp 199-201 °C (lit.) | mp - | mp 35-37 °C (lit.) | mp - |
| functional group nitro, amide | functional group phenyl, hydroxyl | functional group ketone, carboxylic acid | functional group ester |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?