420581
Glycolic acid solution
high purity, 70 wt. % in H2O
Synonim(y):
Hydroxyacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
jakość
high purity
stężenie
63-72% (by NaOH, titration)
70 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408
tw
112 °C
gęstość
1.25 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1