Kluczowe dokumenty
50640
Glycolic acid nitrile solution
~70% in H2O
Synonim(y):
Formaldehyde cyanohydrin, Hydroxyacetonitrile
Wybierz wielkość
501,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
501,00 zł
Polecane produkty
zawiera
~0.5% phosphoric acid as stabilizer
Poziom jakości
stężenie
~70% in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389
gęstość
1.076 g/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
nitrile
ciąg SMILES
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
Klucz InChI
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?