Kluczowe dokumenty
417521
3-Chlorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(m-Chlorophenyl)boronic acid, 3-Chlorobenzeneboronic acid, m-Chlorobenzeneboronic acid
Wybierz wielkość
114,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
114,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
185-189 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Klucz InChI
SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 1,4-conjugate addition reactions with ethenesulfonamides to form arylethanesulfonamides
- Suzuki-Miyaura reactions with dibromotrifluoromethylbenzene
- Cross-coupling reactions with diazoesters or potassium cyanate
- Synthesis of biarylketones and phthalides
- Synthesis of inhibitors including PDE4 inhibitors among others
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)