Merck
456802
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
4-(Methylsulfanyl)benzeneboronic acid, 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.02
Beilstein:
3247219
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
<15% anhydride
mp
210-214 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CSc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Klucz InChI
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross coupling reactions with 2-aryl-1-bromo-1-nitroethenes or alkynyl bromides
  • Addition reactions with naphthyridine N-oxides
  • Oxyarylation of Heck reaction intermediates for synthesis of THF derivatives
  • Sulfoxidation reactions
  • Copper-catalyzed halogenation
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)