Merck
417556
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(4-Fluorophenyl)boric acid, (4-Fluorophenyl)dihydroxyborane, (4-Fluorophenyl)dihydroxyboron, (p-Fluorophenyl)boric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, p-Fluorobenzylboronic acid, p-Fluorophenylboronic acid, NSC 142683
Wybierz wielkość
1 G
81,20 zł
5 G
212,80 zł
25 G
543,00 zł
81,20 zł
Cena katalogowa116,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
81,20 zł
5 G
212,80 zł
25 G
543,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.92
Beilstein:
2829653
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
81,20 zł
Cena katalogowa116,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
262-265 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Klucz InChI
LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Fluorophenylboronic acid can be used as a reactant in coupling reactions with arenediazonium tetrafluoroborates,[1] iodonium salts, and iodanes.[2] It is also used to make novel biologically active terphenyls.[3]
It can also be used as a reactant in:
  • Suzuki coupling using microwave and triton B catalyst.[4]
  • Pd-catalyzed direct arylation of pyrazoles with phenylboronic acids.[5]
  • Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions catalyzed by palladium nanoparticles.[6]
  • Cu-catalyzed Petasis reactions.[7]
  • Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence.[8]
  • Ruthenium catalyzed direct arylation.[9]
  • Rh-catalyzed asymmetric conjugate additions.[10]
  • Ligand-free copper-catalyzed coupling of nitro arenes with arylboronic acids.[11]
  • Regioselective arylation and alkynylation by Suzuki-Miyaura and Sonogashira cross-coupling reactions.[12]
  • Suzuki cross-coupling of tetrabromothiophene.[13]
  • Palladium-catalyzed addition to nitriles.[14]
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuvraj Satkar et al.
Frontiers in chemistry, 8, 563470-563470 (2020-11-17)
The chemoselective reaction of the C- followed by the O-centered naphthyl radicals with the more electron-deficient hypervalent bond of the diaryliodonium(III) salts is described. This discovered reactivity constitutes a new activation mode of the diaryliodonium(III) salts which enabled a one-pot
Suk-Ku Kang et al.
The Journal of organic chemistry, 61(14), 4720-4724 (1996-07-12)
The palladium-catalyzed cross-coupling reaction of iodinanes (iodonium salts and iodanes) with organoboron compounds to form carbon-carbon bonds was achieved at ambient temperature under aqueous conditions in the absence of base. Coupling of phenylboronic acid with diphenyliodonium tetrafluoroborate in the presence
J J Li et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(9), 1846-1856 (1996-04-26)
A novel series of terphenyl methyl sulfones and sulfonamides have been shown to be highly potent and selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors. The sulfonamide analogs 17 and 21 were found to be much more potent COX-2 inhibitors and orally active anti-inflammatory
Microwave-enhanced triton B catalyzed Suzuki coupling reaction
Meshram, H. M.; et al.
Indian J. Chem. B, 51, 362-365 (2012)
Robin Frauenlob et al.
The Journal of organic chemistry, 77(9), 4445-4449 (2012-04-13)
We have developed a copper-catalyzed process for the coupling of aldehydes, amines, and boronic acids. This allows greater reactivity with simple aryl boronic acids and allows coupling reactions to proceed that previously failed. Initial mechanistic studies support a process involving
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf