Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł 396,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
92-102 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% | description ≥95% | description 95% | description ≥95% |
| assay ≥95.0% | assay ≥95% | assay 95% | assay ≥95% |
| mp 92-102 °C (lit.) | mp 185-189 °C (lit.) | mp 284-289 °C (lit.) | mp 101-110 °C (lit.) |
| form solid | form powder | form - | form solid |
| functional group chloro | functional group chloro | functional group chloro | functional group fluoro |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?