Przejdź do
417548
4-Chlorophenylboronic acid
95%
Synonim(y):
(p-Chlorophenyl)boronic acid, 4-Chlorobenzeneboronic acid, NSC 25408, p-Chlorobenzeneboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.37
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-845-5
Beilstein/REAXYS Number:
2936346
MDL number:
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
284-289 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
OB(O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chlorophenylboronic acid can be used as a reactant in:
  • Palladium-catalyzed direct arylation.
  • Cyclopalladation.
  • Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation.
  • Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation.
  • Pd-catalyzed arylative cyclization.
  • Ruthenium catalyzed direct arylation.
  • Ligand-free copper-catalyzed coupling reactions.
  • Regioselective arylation and alkynylation by Suzuki-Miyaura and Sonogashira cross-coupling reactions.
It can also be used to prepare:
  • Substituted diarylmethylidenefluorenes via Suzuki coupling reaction.
  • Baclofen lactam by Suzuki coupling of a pyrrolinyl tosylate, followed by hydrogenation reaction.
  • Palladium(II) thiocarboxamide complexes as Suzuki coupling catalysts.
  • Biaryls by Suzuki reactions of aryl chlorides, bromides, and iodides with arylboronic acids.
Other Notes
Contains a varying amounts of anhydride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
417521445215439320
description
95%
description
≥95%
description
≥95.0%
description
≥95.0%
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
mp
284-289 °C (lit.)
mp
185-189 °C (lit.)
mp
92-102 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
functional group
chloro
functional group
chloro
functional group
chloro
functional group
fluoro
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)