Przejdź do
439320
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-p-tolylboronic acid, 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, [p-(Trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.93
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3544189
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
mp
245-250 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OB(O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BF3O2/c9-7(10,11)5-1-3-6(4-2-5)8(12)13/h1-4,12-13H
InChI key
ALMFIOZYDASRRC-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid can be used as a reactant in:
  • Site-selective Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
  • Palladium-catalyzed direct arylation reactions.
  • Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence.
  • Ruthenium catalyzed direct arylation.
  • Ligand-free copper-catalyzed coupling reactions.
  • Amination and conjugate addition reactions.
  • Regioselective arylation and alkynylation by Suzuki-Miyaura and Sonogashira cross-coupling reactions.
  • Rhodium-catalyzed asymmetric 1,4-addition reactions.
  • Copper-catalyzed nitration reactions.
  • Regioselective Suzuki-Miyaura coupling and tandem palladium-catalyzed intramolecular aminocarbonylation and annulation.
  • Palladium catalyzed allylation reaction with allyl alcohols.
  • N-Arylation of imidazoles and amines in the presence of copper-exchanged fluorapatite as a catalyst.
It can also be used as a reactant to prepare:
  • Thiazole derivatives for printable electronics.
  • Terphenyl benzimidazoles as tubulin polymerization inhibitors.
  • Aryl ketones by cross-coupling reaction with acid chlorides.
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
417599471933393622
description
≥95.0%
description
≥95.0%
description
≥95.0%
description
97%
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
97%
mp
245-250 °C (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
mp
326-330 °C (lit.)
mp
256-263 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
iodo
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?