Przejdź do
445223
2-Fluorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
2-Fluorobenzeneboronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
1807,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.92
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
mp
101-110 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OB(O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
  • Diastereoselective synthesis of trisubstituted allylic alcohols via rhodium-catalyzed arylation
  • Site-selective Suzuki-Miyaura arylation reactions
  • Rh-catalyzed enantioselective addition reactions
  • Rhodium- and Palladium-catalyzed substitution reactions
Used for the preparation of biologically active biphenyls and arylboron difluoride Lewis acids.
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
441643471925445215
description
≥95%
description
≥95.0%
description
≥95%
description
≥95.0%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
mp
101-110 °C (lit.)
mp
214-218 °C (lit.)
mp
210-217 °C (lit.)
mp
92-102 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
chloro
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)