Kluczowe dokumenty
41661
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.05%), ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, N,N′-Dimethylpropylene urea, DMPU
Wybierz wielkość
941,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
941,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
absolute
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
jakość
over molecular sieve (H2O ≤0.05%)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.489
bp
146 °C/44 mmHg (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Solvent in the synthesis of 1-aryl-3,4,5-substituted pyrazoles by cyclocondensation of 1,3-diketones with arylhydrazine hydrochlorides.[1]
- Chelating solvent in the trifluoromethylation of activated and non-activated halogenated double bonds.[2]
- Ligand in ortho-alkylation of secondary benzamide catalyzed by cobalt.[3]
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)