Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 765,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł 2047,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24N3OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-118-2
Beilstein/REAXYS Number:
3550018
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
765,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.514
bp
140-142 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3OP/c16-17(13-7-1-2-8-13,14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
InChI key
GQOGEHIVQIMJMO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Polar aprotic solvent with the highest known electrondonating power
Disclaimer
may darken on storage
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description >95% | description ReagentPlus®, 99% | description ≥99.99% trace metals basis |
| assay ≥98.0% (GC) | assay >95% | assay 99% | assay ≥99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.514 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.120 g/mL at 20 °C (lit.) | density 2.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 140-142 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 192 °C (lit.) | bp - | bp - |
| form liquid | form solid | form powder | form powder |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.8 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?