Merck
296112
Sigma-Aldrich
Diethylzinc solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
Zincdiethyl
Wybierz wielkość
100 ML
459,00 zł
800 ML
2240,00 zł
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
459,00 zł
800 ML
2240,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.51
Beilstein:
3587207
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in hexanes
gęstość
0.726 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
Klucz InChI
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Diethylzinc solution can be used as a reagent to prepare:
  • α-trifluoromethyl ketones from α, β-unsaturated ketones with Rh (I) catalyst.[1]
  • Alkynylzinc reagents which are used in cross-coupling reactions.[2]
  • Chiral secondary alcohols from aromatic and aliphatic aldehydes in presence of camphor-derived β-amino alcohol.[3]
  • 1, 4 conjugate addition product with enones.[4]
  • α-fluoroacrylates from aldehydes and ketones.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel and general cross-coupling reactions of alkynylzinc reagents and organotellurium compounds
Dabdoub MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 41(4), 437-440 (2000)
Enantioselective copper-catalyzed conjugate addition using chiral diaminocarbene ligands
Guillen F, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(15), 2083-2086 (2001)
Asymmetric addition of diethylzinc to aldehydes catalyzed by a camphor-derived β-amino alcohol
Wu Z-L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(13), 1556-1560 (2009)
Rhodium-Catalyzed Novel Trifluoromethylation at the α-Position of α, β-Unsaturated Ketones
Sato K, et al.
Organic Letters, 6(23), 4359-4361 (2004)
Organic Syntheses, 83, 177-177 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?