Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
377,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
solubility
toluene: soluble(lit.), water: miscible
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC), for headspace GC analysis | description reagent grade | description absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC) | description 96% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 97.5 % (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: miscible, toluene: soluble(lit.) | solubility toluene: soluble(lit.), water: miscible | solubility water: miscible, toluene: soluble(lit.) | solubility - |
| bp 224-226 °C (lit.) | bp 224-226 °C, 224-226 °C (lit.) | bp 224-226 °C (lit.) | bp - |
| density 1.056 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.056 g/mL at 25 °C (lit.), 1.056 g/mL at 25 °C | density 1.056 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.472 (lit.) | refractive index n20/D 1.472 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
signalword
Danger
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?