Merck
177199
Sigma-Aldrich
Methyl propargyl ether
≥97%
Synonim(y):
3-Methoxy-1-propyne, Methyl 2-propynyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CCH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
Beilstein:
878166
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
tw
61-62 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3
Klucz InChI
YACFFSVYSPMSGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The Raman spectra of methyl propargyl ether has been studied.
Zastosowanie
Methyl propargyl ether was used in the synthesis of [Ru3(μ3-κ(2)-HNNMe2)(μ3-κ(2)-MeOCH2CCH2)(μ-CO)2(CO)6].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Javier A Cabeza et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(20), 6040-6052 (2005-07-30)
The reactions of the hydrido-triruthenium cluster complex [Ru3(mu-H)(mu3-kappa(2)-HNNMe2)(CO)9] (1; H2NNMe2 = 1,1-dimethylhydrazine) with alkynes that have alpha-hydrogen atoms give trinuclear derivatives containing edge-bridging allyl or face-capping alkenyl ligands. Under mild conditions (THF, 70 degrees C) the isolated products are as
Conformational stability, barriers to internal rotation, ab initio calculations and vibrational assignment of methyl propargyl ether.
Journal of Molecular Structure, 320, 193-216 (1994)