Przejdź do zawartości
283282
Di(propylene glycol) methyl ether, mixture of isomers
97%
Synonim(y):
Dipropylene glycol monomethyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC3H6OC3H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
252-104-2
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.4 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES string
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)