Merck
405930
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
99%
Synonim(y):
m-Xylylene diisocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH2NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Beilstein:
781825
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
tw
130 °C/2 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
gęstość
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiyuki Ohtake et al.
Toxicology, 393, 9-14 (2017-11-05)
The skin sensitization potential of chemicals has been traditionally assessed using regulatory accepted in vivo methods, such as guinea pig maximization test or mouse local lymph node assays (LLNAs). A huge effort to reduce and replace the use of animals