Przejdź do
95755
m-Xylylene diisocyanate
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-852-4
Beilstein/REAXYS Number:
781825
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
bp
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
density
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
InChI key
RTTZISZSHSCFRH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X120240594995670
m-Xylene analytical standard
Supelco
95670
m-Xylene
description
technical, ≥90% (GC)
description
99%
description
mixture of cis and trans, 99%
description
analytical standard
assay
≥90% (GC)
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
bp
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
bp
265 °C/745 mmHg (lit.)
bp
-
bp
138-139 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3634-83-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)