Przejdź do
409502
1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate, 97%
Synonim(y):
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-xylylene diisocyanate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4[C(CH3)2NCO]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
220-474-4
MDL number:
assay
97%
form
liquid
impurities
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
106 °C/0.9 mmHg (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
InChI key
AZYRZNIYJDKRHO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
334.4 °F - closed cup
flash_point_c
168 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2778-42-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)