Przejdź do
405949
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
mixture of cis and trans, 99%
Synonim(y):
1,3-Bis(methylisocyanate)cyclohexane, Hydrogenated m -xylylene diisocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
967,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10(CH2NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
967,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.4 mmHg ( 98 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C=NCC1CCCC(CN=C=O)C1
InChI
1S/C10H14N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h9-10H,1-6H2
InChI key
XSCLFFBWRKTMTE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane is a highly reactive compound with two cyanate groups which allows the formation of tailored polymers with enhanced elasticity, thermal stability, and chemical resistance. It can form biodegradable hydrogels that facilitates its use in controlled drug delivery. It is also widely used as a cross linking agent to enhance the durability and stability of adhesives and coatings.
Application
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane can be used:
  • As a precursor to synthesize pressure sensitive adhesives with strong adhesive strength and rapid strain recovery. These adhesives with high optical transmittance can be used in foldable displays, medical devices, and wearable electronics.
  • As a cross linking agent to prepare gel polymer electrolyte for Li-ion batteries using UV curing.
  • To fabricate niche-mimicking polymer hydrogels to identify molecular targets for treatment of pancreatic cancer.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)