Merck
317624
Sigma-Aldrich
Isophorone diisocyanate
98%, mixture of isomers
Synonim(y):
5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
Wybierz wielkość
5 ML
183,00 zł
250 ML
468,00 zł
1 L
1320,00 zł
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
183,00 zł
250 ML
468,00 zł
1 L
1320,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
OCNC6H7(CH3)3CH2NCO
Masa cząsteczkowa:
222.28
Beilstein:
2726467
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
158-159 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isophorone diisocyanate (IPDI) is an aliphatic diisocyanate that is majorly used as a curing agent by forming −NCO linkages. It is mainly utilized in the preparation of various polyurethane products for a variety of high-performance coatings for automotive and industrial applications, medical devices, upholstery, insulation, and packaging applications, and in the manufacture of adhesives, sealants, and binders. It provides UV resistant films due to the presence of the aliphatic ring.[1][2][3][4]
Zastosowanie
IPDI is primarily used as a diisocyanate monomer in the production of polyurethane resins and elastomers. IPDI is highly reactive and can be used to produce polymer products with varying properties, ranging from rigid to flexible. Some of the primary uses of IPDI in polymer industries include:
  • Production of polyurethane coatings for automotive and industrial applications.
  • Synthesis of polyurethane elastomers used in medical devices and sports equipment.
  • Production of polyurethane foams used in upholstery, insulation, and packaging applications.
  • Use in the manufacture of adhesives, sealants, and binders.
  • In the synthesis of bridged silsesquioxane(BSQ) by sol-gel polycondensation with 3-aminopropyltriethoxysilane. The polymer of BSQ can be used to prepare the moisture-resistant film for UV filters.
  • As a healing agent in the preparation of polyurethane microcapsules by interfacial polymerization.
  • As a monomer in the synthesis of highly monodispersed polyurea microspheres via precipitation polymerization.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
325.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
163 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Facile synthesis of bio-sourced polyurethane-fluorosilane modified TiO 2 hybrid coatings for high-performance self cleaning application
Yesudass SA, et al.
Journal of Polymer Research, 25(2), 34-34 (2018)
Alger MSM
Polymer Science Dctionary null
Polyurethanes based on castor oil: kinetics, chemical, mechanical and thermal properties
Hablot E, et al.
Macromolecular Materials and Engineering, 293(11), 922-929 (2008)
Synthesis of isophorone diisocyanate (IPDI) based waterborne polyurethanes: Comparison between zirconium and tin catalysts in the polymerization process
Sardon H, et al.
Progress in Organic Coatings, 66(3), 291-295 (2009)
Fernando Javier Aguilar-Pérez et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 30(15), 1415-1432 (2019-06-25)
Polyurethanes (PU) foams with titanium particles (Ti) were prepared with castor oil (CO) and isophorone diisocyanate (IPDI) as polymeric matrix, and 1, 3 and 5 wt.% of Ti. Composites were physicochemically and mechanically characterized and their biocompatibility assessed using human dental
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf