Kluczowe dokumenty
388386
4,4′-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), mixture of isomers
90%
Synonim(y):
HMDI, Hydrogenated MDI
Wybierz wielkość
353,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
353,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
mp
26 °C (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
Klucz InChI
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
It appears that the SDS provided for this product (H-331, toxic if inhaled) might not be in line with the H-phrases presented by some industrial suppliers (H-330 fatal if inhaled). Would it be possible to check which labelling is correct?
1 answer-
Thank you for calling attention to this issue. The product safety and regulatory toxicology teams have carefully reviewed this compound and verified the GHS classification for this product. The SDS has been updated to 'Acute toxicity, Inhalation (Category 2), H330'. To the best of our knowledge this would be the most current and accurate information.