Przejdź do
D44804
α,α′-Dibromo-p-xylene
97%
Synonim(y):
1,4-Bis(bromomethyl)benzene, p-Xylylene dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
467,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH2Br)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.96
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-781-1
Beilstein/REAXYS Number:
1100019
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
bp
245 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
InChI key
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
General description
α,α′-Dibromo-p-xylene, also known as p-xylylene dibromide, is an aliphatic dihalide that serves as a versatile intermediate in organic reactions, including the synthesis of aromatic ionene polymers and dual-site phase-transfer catalysts.
Application
α,α′-Dibromo-p-xylene can be used as a building block to synthesize:      
  • Phthalazinone derivatives, which are reported as potent inhibitors of phosphodiesterase 4.    
  • N-Phenylated polyamine via polycondensation reaction with aniline and α, α′-dianilino-p-xylene.     
  • Porous polymeric network (PPN) via a Friedel-Crafts alkylation reaction with triphenylamine using FeCl3 as an oxidizing agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T560534440290149
description
97%
description
97%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
95%
assay
97%
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
245 °C (lit.)
bp
-
bp
245 °C (lit.)
bp
-
form
crystals
form
-
form
crystals
form
-
mp
143-145 °C (lit.)
mp
114-116 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
-
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo, fluoro
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α,α′-Dibromo-p-xylene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?