Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
183-187 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1ccc2cc(CBr)ccc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
InChI key
JRHSGFPVPTWMND-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?