For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
162701
2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
98%
Synonim(y):
2-Picolyl chloride hydrochloride
Wybierz wielkość
259,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
259,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
120-124 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cl[H].ClCc1ccccn1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2;1H
Klucz InChI
JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?