Przejdź do
34440
α,α′-Dibromo-p-xylene
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,4-Bis(bromomethyl)benzene, p-Xylylene dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
366,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1027,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH2Br)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.96
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-781-1
Beilstein/REAXYS Number:
1100019
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
366,00 zł
Cena katalogowa488,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
245 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
solubility
dioxane: soluble 1 g/10 mL (hot)
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
InChI key
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Application
α, α′-Dibromo-p-xylene may be used in the preparation of:
  • third-generation bis(1-pyrazolyl)methane ligands[1]
  • 5,5′-[(p-phenyl­enedimethyl­ene)dithio]bis­(1-phen­yl-1H-1,2,3,4-tetra­zole)
  • new bis 1,10-phenanthroline ligand (composed of two subunits of 7-(p-anisyl)-1,10-phenanthroline (phen) joined by p-(CH2)2C6H4(CH2)2 space groups at 4 positions), via Skraup synthesis[2]
  • stereoisomers of α,α′-bis[3-(N,N-diethylcarbamoyl)-piperidino]-p-xylene[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D44804T560595755
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
97%
assay
≥90% (GC)
solubility
dioxane: soluble 1 g/10 mL (hot)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
114-116 °C (lit.)
mp
-
form
crystals
form
crystals
form
-
form
liquid
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
-
bp
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α,α′-Dibromo-p-xylene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)