Przejdź do
338141
Iron
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6.25 cm2
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
392,25 zł
25 cm2
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
1732,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
EC Number:
231-096-4
MDL number:
eCl@ss:
38190401
392,25 zł
Cena katalogowa523,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
foil
reaction suitability
core: iron
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
9.71 μΩ-cm
thickness
0.25 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
greener alternative category
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Iron foils may be used as a substrate for growing graphene by chemical vapor deposition (CVD). Fragmentation of iron foils, using high power laser shock was investigated for engineering and astrophysical applications.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor for thin layer deposition, which is an efficient technique for finding high-performance materials. Click here for more information.
Preparation Note
  • 6.25CM2 − 25×25mm (approximately 1.2g)
  • 25CM2 − 50×50 mm (approximately 5g)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF87060371GF97078281GF96450587
Iron rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
GF87060371
Iron
Iron tube, 500mm, outside diameter 1.65mm, inside diameter 0.89mm, wall thickness 0.38mm, as drawn, 99.8+%
GF97078281
Iron
Iron foil, 6mm disks, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
GF96450587
Iron
description
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
description
rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
description
tube, 500mm, outside diameter 1.65mm, inside diameter 0.89mm, wall thickness 0.38mm, as drawn, 99.8+%
description
foil, 6mm disks, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
assay
≥99.5%
form
foil
form
rod
form
tubes
form
foil
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)