Merck
405078
Sigma-Aldrich
2,2′-Bi(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
98%
Synonim(y):
Lawsone dimer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC1=C(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3=C(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)