Kluczowe dokumenty
278602
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate
98%
Wybierz wielkość
328,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
328,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid crystal
mp
66-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[H]O[H].CCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C17H30N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
BDGGUWSWAKGEGH-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?