Merck
H46805
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
≥96.5% purity, powder
Synonim(y):
Lawsone, Natural Orange 6
Wybierz wielkość
10 G
251,00 zł
25 G
456,00 zł
100 G
1440,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
251,00 zł
25 G
456,00 zł
100 G
1440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
Numer w indeksie barw:
75480
Beilstein:
1565260
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
metody
titration: suitable
kolor
faint yellow to dark yellow, and Faint Orange to Dark Orange
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
452 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
Klucz InChI
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is one among the forensic reagents used for fingerprint detection.[1]
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, produced from Lawsonia inermis, is an orange dye. It belongs to the class of naphthoquinone dyes. 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is used to dye hair and to color textiles. It has antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, antiviral and antineoplastic properties. 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone inhibits tumor cell growth.[2] It stimulates the production of reactive oxygen species (ROS).[3]
Zastosowanie
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone has been used as a compound for the culture of schistosome worms.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Perry G Wang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(20), 1795-1801 (2011-05-25)
A rapid method for the determination of para-phenylenediamine (PPD) in cosmetic products, such as henna tattoos has been developed and evaluated. This analytical procedure involved extracting a 10mg test portion of cosmetic product in 10 mL of ethyl acetate, followed
Emerging latent fingerprint technologies: a review
Bumbrah G, et al.
Research Reports Forensic Med Sci, 6, 39-50 (2016)
Fabiola Kind et al.
Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG, 10(8), 572-578 (2012-02-04)
The increased frequency of case reports of allergic contact dermatitis from non-permanent black henna tattoos in recent years shows the popularity of this form of body painting. Seven patients presented with allergic contact dermatitis after initial hair or eyelash dyeing.
Applications of DNA-electrochemical biosensors in cancer research
Chiorcea-Paquim AM, et al.
Past, Present and Future Challenges of Biosensors and Bioanalytical Tools in Analytical Chemistry: A Tribute to Professor Marco Mascini, 77, 287-336 (2017)
Alessia Coletti et al.
The Journal of organic chemistry, 77(16), 6873-6879 (2012-07-28)
A new class of pentacyclic diquinoid compounds has been synthesized with a facile one-pot reaction of two molecules of 2-hydroxynaphthoquinone and 1-bromoalkanes in the presence of ferrocene. These molecules were isolated as enol tautomers that exhibit intramolecular hydrogen bond and