Merck
395382
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Synonim(y):
Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium
Wybierz wielkość
5 G
384,00 zł
25 G
1390,00 zł
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
384,00 zł
25 G
1390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
VCl3 · 3C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
265 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.3ClH.V/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1