Przejdź do
791997
Vanadyl phthalocyanine
dye content >90 %
Synonim(y):
Oxo[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-κN29,κN30,κN31,κN32]vanadium, Vanadium(IV)phthalocyanine oxide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H16N8OV
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
579.46
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
237-700-2
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder (blue)
Quality Segment
composition
dye content, >90%
λmax
701 nm
SMILES string
O=[V]1N(/C(C2=C/3C=CC=C2)=N\C4=N/C(C5=C4C=CC=C5)=N\6)C3=N/C(C7=C/8C=CC=C7)=NC8=N/C9=C%10C(C=CC=C%10)=C6N91
InChI
1S/C32H16N8.O.V/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
InChI key
YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900329463744804290
form
powder (blue)
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
composition
dye content, >90%
composition
-
composition
V2O3
composition
-
λmax
701 nm
λmax
-
λmax
-
λmax
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)