Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
397,00 zł
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: niobium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
142 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Nb/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI key
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Because of its low boiling point and low decomposition temperature (~325-350 °C),niobium(V) ethoxide is also used as a precursor in atomic-layer deposition, chemical vapor deposition, and metal-organic chemical vapor deposition of niobium oxides.
It can also be used as a dopant to prepare Nb-doped TiO2 photoanode for dye-sensitized solar cells (DSSC). The doping of Nb lowers the conduction band of TiO2 enhancing electron injection and transfer ability of TiO2 photoanode. This results in a significant increase in the performance of DSSC.
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.95% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis | description ≥99.9% trace metals basis | description 99% |
| form liquid | form powder | form crystals and lumps | form powder |
| assay 99.95% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99% |
| density 1.268 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.75 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.75 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.75 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 5-6 °C (lit.) | mp 204.7 °C (lit.) | mp 204.7 °C (lit.) | mp 204.7 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.516 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 142 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 254 °C (lit.) | bp 254 °C (lit.) | bp 254 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niobium(V) ethoxide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?