Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł 328,95 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł 1215,50 zł |
Informacje o tej pozycji
328,95 zł
Cena katalogowa387,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
95%
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: catalyst
bp
125-128 °C (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[V](=O)(OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.O.V/c3*1-2-3;;/h3*2H2,1H3;;/q3*-1;;+3
InChI key
IOHMVQGDVUCILM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 98% | description - | description packaged for use in deposition systems |
| assay 95% | assay 98% | assay - | assay - |
| density 1.139 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.076 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.035 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.035 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 125-128 °C (lit.) | bp 82-83 °C/0.25 mmHg (lit.) | bp 80-82 °C/2 mmHg (lit.) | bp 80-82 °C/2 mmHg (lit.) |
| reaction suitability core: vanadium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: vanadium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: vanadium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: vanadium |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?